Learn More
Alkalis & Alkaline Earths Standard: Ba, Be, Ca, Cs, K, Li, Mg, Na, Rb, Sr @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
Alkalis & Alkaline Earths Standard: Ba, Be, Ca, Cs, K, Li, Mg, Na, Rb, Sr @ 100 μg/mL in 5% HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium/Strontium/Lithium/Barium/Beryllium/Magnesium/Potassium/Rubidium/Sodium/Caesium |
| CAS | 7440-70-2, 7440-24-6, 7439-93-2, 7440-39-3, 7440-41-7, 7439-95-4 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Calcium/Strontium/Lithium/Barium/Beryllium/Magnesium/Potassium/Rubidium/Sodium/Caesium |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Calcium 99.98 μg/mL/Strontium 99.98 μg/mL/Lithium 99.99 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Rubidium 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Caesium 100.1 μg/mL |