Learn More
Buerkle™ Échantillonneur multicouche en acier inoxydable
L’échantillonneur multicouche en acier inoxydable Buerkle™ permet de prélever des échantillons dans toutes les couches du récipient.
Marque: Buerkle™ 5316-2085
846.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.70350kg
Description
Échantillonneur pour toutes les couches, avec tube intérieur ouvert, pas de chambres séparées et grand volume d’échantillonnage. Pour les échantillons de toutes couches à travers toutes les couches de l’échantillon.- AISI 316L (1.4404)
- 25 mm de diamètre
- Nettoyage facile, pointe amovible
- Excellent traitement, modèle robuste
- Divers produits en vrac peuvent être recueillis avec les lances, de la poudre la plus fine aux grains de grande taille tels que le maïs ou les noix
- Correspond à la norme ISTA pour des longueurs de semences de 10 mm (blé, avoine) et de 5 mm (lin, vesces
Spécification
Échantillonneur toutes couches | |
Autoclavable | |
En T | |
130 ml | |
Pour les échantillons de toutes couches à travers toutes les couches de l’échantillon, les denrées alimentaires |
Acier inoxydable (V4A) | |
3 ouvertures | |
4,4 oz. | |
DIN | |
850 mm |