Learn More
Grace™ Colonne Alltech™ Vydac™ 214TP C4
Une phase inverse n-butyle à coiffe terminale par liaison polymérique basée sur la silice 300Å TP
1051.50€
Spécification
Forme des particules | Spherical |
---|---|
Porosité | 300 Å |
Phase stationnaire | 214 TP |
Matériau de remplissage | Silica |
Taux de carbone | 3% |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11309640
|
Grace™
5103923 |
2,1 mm | 250 mm | 5 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Les phases à liaison polymérique ont une durée de vie de colonne exceptionnellement longue et une lixiviation de phase négligeable
- Bibliothèque d’'applications étendue basée sur plus de deux décennies d’expérience
Spécification
Spherical | |
214 TP | |
3% | |
Yes |
300 Å | |
Silica | |
C4 |