missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Colonne Alltech™ Vydac™ 214TP C4
Une phase inverse n-butyle à coiffe terminale par liaison polymérique basée sur la silice 300Å TP
Marque: Grace™ 5103923
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Les phases à liaison polymérique ont une durée de vie de colonne exceptionnellement longue et une lixiviation de phase négligeable
- Bibliothèque d’'applications étendue basée sur plus de deux décennies d’expérience
Spécification
2,1 mm | |
250 mm | |
5 μm | |
60 to 110 m2/g | |
214 TP | |
3% | |
Oui |
Glycoprotéines, variantes d’hémoglobine, histones, hormone de croissance humaine, variantes d’insuline, protéines membranaires, analyse et purification des protéines et peptides | |
Spherical | |
300 Å | |
L26 | |
Silica | |
C4 | |
Colonne HPLC |