Learn More
Éther allyléthylique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11465936
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11465936
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22276.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’éther allylique d’éthyle est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication d’autres produits chimiques.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques, miscible à l’éthanol, l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-31-3
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00009255
Clé InChI OJPSFJLSZZTSDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl ethyl ether, 1-propene, 3-ethoxy, allylethylether, ethyl allyl ether, unii-sm8t658re3, ether, allyl ethyl, 3-ethoxy-1-propene, ethyl 2-propenyl ether, 3-ethoxypropene, acmc-1atoi
CID PubChem 11191
Nom IUPAC 3-éthoxyprop-1-ène
SMILES CCOCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl ethyl ether
Point d’ébullition 64°C to 65°C
Point d’éclair −20°C (−4°F)
Formule linéaire CH2=CHCH2OCH2CH3
Quantité 10 g
Numéro UN UN2335
Beilstein 1361480
Merck Index 14,293
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 98%