missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ALOX5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5C5Z2)
GREENER_CHOICE

Code produit 17266923 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17266923 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17266923 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA538050

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Samples: Raji, Rat lung Immunogen sequence: CYRWITGDVE VVLRDGRAKL ARDDQIHILK QHRRKELETR QKQYRWMEWN PGFPLSIDAK CHKDLPRDIQ FDSEKGVDFV LNYSKAMENL FINRFMHMFQ S.

This gene encodes a protein which, with Arachidonate 5-lipoxygenase-activating protein, is required for leukotriene synthesis. Leukotrienes are arachidonic acid metabolites which have been implicated in various types of inflammatory responses, including asthma, arthritis and psoriasis. This protein localizes to the plasma membrane. Inhibitors of its function impede translocation of 5-lipoxygenase from the cytoplasm to the cell membrane and inhibit 5-lipoxygenase activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ALOX5
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Clone 5C5Z2
Concentration 2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression ALOX5
Numéro d’ordre du gène P09917, P12527
Alias de gène 5 - Lipoxygenase; 5-lipoxygenase; 5LO; 5-LO; 5-LOX; 5LPG; 5LX; AI850497; ALOX5; Arachidonate 5-lipoxygenase; arachidonic 5-lipoxygenase alpha-10 isoform; arachidonic 5-lipoxygenase delta-10-13 isoform; arachidonic 5-lipoxygenase delta-13 isoform; arachidonic 5-lipoxygenase delta-p10 isoform; arachidonic acid 5-lipoxygenase; F730011J02; leukotriene A4 synthase; LOG5; LOW QUALITY PROTEIN: arachidonate 5-lipoxygenase; lox5; LOX-5; LOX5A; polyunsaturated fatty acid 5-lipoxygenase; RP11-67C2.3
Symboles de gène(s) ALOX5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 240, 25290
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.