Learn More
-2-chloroïsodurène, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5g
25g
Conditionnement:
Flacon en verre
1585-16-6
C10H13Cl
168.66
MFCD00000901
UNRGEIXQCZHICP-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, alpha-2-chloroisodurene, benzene, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethyl benzyl chloride, alpha2-chloroisodurene, chloromethyl mesitylene, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethyl-benzene, az-chloroisodurene, a-2-chloroisodurene
74108
2-(chlorométhyl)-1,3,5-triméthylbenzène
CC1=CC(C)=C(CCl)C(C)=C1
1585-16-6
C10H13Cl
168.66
MFCD00000901
UNRGEIXQCZHICP-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, alpha-2-chloroisodurene, benzene, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethyl benzyl chloride, alpha2-chloroisodurene, chloromethyl mesitylene, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethyl-benzene, az-chloroisodurene, a-2-chloroisodurene
74108
2-(chlorométhyl)-1,3,5-triméthylbenzène
CC1=CC(C)=C(CCl)C(C)=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Nom chimique ou matériau α-2-Chloroisodurene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Point de fusion 34°C to 38°C
Point d’ébullition 114°C to 115°C (10.0mmHg)
Point d’éclair 106°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (CH3)3C6H2CH2Cl
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 168.67
Forme physique Solides fondus, cristaux et/ou morceaux
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-2-Chloroisodurene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
RUO – Research Use Only