missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha Amylase 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13261309
Change view
Click to view available options
Quantité:
400 μL
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13261309 400 μL 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13261309 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA526528

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

alpha Amylase 1 Polyclonal Antibody

alpha Amylase 1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), Flow

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène alpha Amylase 1
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Expression AMY1A
Numéro d’ordre du gène P0DUB6
Alias de gène 1,4-alpha-D-glucan glucanohydrolase 1; alpha amylase 1; alpha-amylase 1; Amy1; Amy-1; Amy1a; Amy-1-a; AMY1B; AMY1C; AMY2A; amylase 1, salivary; amylase, alpha 1A (salivary); amylase, salivary, alpha-1A; C030014B17Rik; glycogenase; PA; salivary alpha-amylase; salivary amylase; salivary amylase alpha 1A; salivary and hepatic alpha-amylase
Symboles de gène(s) AMY1A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène KLH conjugated synthetic peptide between 195-223 amino acids from the central region of human AMY1A.
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Quantité 400 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 276
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.