missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha Fodrin Antibody (SPTAN1/3506) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Code produit 30159758
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30159758 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30159758 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP314185JF585

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Alpha Fodrin Monoclonal antibody specifically detects Alpha Fodrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Alpha Fodrin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone SPTAN1/3506
Conjugué Janelia Fluor 585
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Alpha-II spectrin, EIEE5, FLJ17738, FLJ44613, Fodrin alpha chain, NEAS, spectrin alpha chain, brain, spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), Spectrin, non-erythroid alpha chain, SPTA2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment of human Alpha Fodrin protein (around aa2351-2475) (exact sequence is proprietary)) (Uniprot: Q13813)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6709
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.