Learn More
Novus Biologicals™ alpha-Ketoglutarate Assay Kit (Fluorometric)
Code produit. 18698860 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
96 tests
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 18698860
Marque: Novus Biologicals™ NBP325913
Assay Kit (Fluorometric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Quantité 96 tests
Espèces Non-species specific