Learn More
(+)-alpha-pinène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50 g
250 g
Description
(+)-alpha-Pinene is employed in the preparation of chiral hydroboration reagents. It is a bronchodilator in humans. α-Pinene is an anti-inflammatory and used as a broad-spectrum antibiotic.It exhibits activity as an acetylcholinesterase inhibitor, aiding memory. It is a biosynthetic base for CB2 ligands, such as HU-308.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (+)-alpha-Pinène est utilisé dans la préparation de réactifs d’hydroboration chirale. C’est un bronchodilatateur chez l’homme. Le α-pinène est un anti-inflammatoire utilisé comme antibiotique à large spectre. Il présente une activité en tant qu’inhibiteur de l’acétylcholinestérase, facilitant la mémoire. Il s’agit d’une base biosynthétique pour les ligands 2, tels que le HU-308.
Solubilité
Soluble dans l’éther, les alcools, le chloroforme. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Le (+)-alpha-Pinène est utilisé dans la préparation de réactifs d’hydroboration chirale. C’est un bronchodilatateur chez l’homme. Le α-pinène est un anti-inflammatoire utilisé comme antibiotique à large spectre. Il présente une activité en tant qu’inhibiteur de l’acétylcholinestérase, facilitant la mémoire. Il s’agit d’une base biosynthétique pour les ligands 2, tels que le HU-308.
Solubilité
Soluble dans l’éther, les alcools, le chloroforme. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Specifications
Nom chimique ou matériau | (+)-alpha-Pinene |
Point de fusion | -62°C |
Densité | 0.858 |
Point d’ébullition | 154°C to 156°C |
Point d’éclair | 32°C (89°F) |
Indice de réfraction | 1.466 |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | UN2368 |
Beilstein | 3648264 |
Merck Index | 14,7445 |
Show More |