Learn More
Lauda™ Bain thermostatique de refroidissement Alpha RA 12 avec fiche CEE7/7, réfrigérants traditionnels
Bain / circulateur thermostatique avec fonctionnement extrêmement simple et système de refroidissement intégré
Marque:  Lauda™ L000639
4132.50 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21682" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 37.00000kg
Code produit. 16802340
  • 4350.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-06-2024
Description
  • Affichage LED à 1 ligne pour l’affichage de la température réelle ou définie
  • Guidage de menu convivial avec un fonctionnement à 3 touches extrêmement simple
  • Contrôleur continu entièrement électronique
  • Protection contre les températures basses et la surchauffe pour une utilisation avec des liquides non inflammables
  • Alarme sonore et visuelle
  • Pompe de circulation avec réduction de débit
  • Bain en acier inox
  • Refroidissement par système intelligent à économies d’énergie (compresseur automatique)
  • Refroidissement du condenseur
  • Air
  • Raccord de sortie à l’arrière
  • Utilise des réfrigérants traditionnels (HFC) conformément à la législation européenne pour contrôler des gaz fluorés (UE) 517/2014
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : -25 à 100°C
    • Plage de température ambiante : 5 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,05 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 1,5 kW
    • Puissance max. : 1,8 kW
    • Consommation électrique : 8 A
    • Pression de pompe max. : 0,2 bar
    • Pression max. de débit de la pompe : 15 L/min
    • Volume de bain min. / max : 9,5 à 14,5 L
    • Dimensions de la cuve (l x P x H) : 300 x 203 x 160 mm
    • Dimensions globales (l x P x H) : 365 x 500 x 605 mm
    • Alimentation : 230 V, 50 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
    • Puissance de refroidissement :
      • 20°C, éthanol ; 0,325 kW
      • 0°C, éthanol ; 0,26 kW
      • -20°C, éthanol ; 0,08 kW
    • Accessoire standard :
      • Un couvercle de bain, un kit de raccordement de pompe, raccord de tuyau pour raccords de pompe
  • Spécification
    Spécification
    230 V