Learn More
Skytec™ Masque facial complet réutilisable Alpha Sentinel Premium
Code produit 30242954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30242954 S 1 pièce
30242980 M 1 pièce
30242985 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30242954 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur ASRAS0002BD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.43€
    162.27€ / 1 pièces
    Économisez 75.16€
    31% de réduction
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les masques faciaux complets Alpha Sentinel sont conçus de manière ergonomique pour une protection, un confort et une compatibilité avec les EPI optimaux.
  • Le harnais de tête réglable en cinq points élimine la sensation de traction vers le bas, assurant un ajustement équilibré et confortable.
  • Bien équilibré, léger (600 g)
  • Disponible en trois tailles pour un ajustement plus personnalisé, augmentant le facteur de respirateur/d'ajustement
  • Le profil surélevé du pont de visière protège cette dernière des rayures lorsqu'elle n'est pas utilisée.
  • La position de la visière et du filtre offre un champ de vision panoramique sans aucune obstruction.
  • Sa forme discrète offre une compatibilité exceptionnelle avec les autres EPI
  • Les filtres Alpha Sentinel sont équipés d'une connexion simple qui s'enclenche facilement en position.
  • La grande valve d'expiration réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité, offrant une faible résistance respiratoire
  • Facile à nettoyer et à entretenir, avec des pièces de rechange disponibles
  • Testé selon la norme EN136:1998 Classe 2, garantissant une plus grande robustesse et une meilleure résistance au feu.
  • Fourni avec des couvercles de contrôle d'étanchéité pour l'utilisateur, qui servent également de porte-filtre à particules pour filtre combiné
  • Insert optique disponible
  • Adaptateur d'ajustement facial quantitatif disponible
  • Le harnais est conçu pour éviter la surrotation et les enchevêtrements.
Spécification
Certifications/Conformité CE, UKCA, EN 136:1998 Clase 2
Certifications (EN 136) Classe 2
Couleur Noir
Type de filtre HEPA, Combinación de vapor orgánico/gas ácido/HEPA, Multigas/HEPA
Type de produit Masque respiratoire complet
Dimensions S
Avec soupape d’expiration Oui
Matériau du masque Élastomère thermoplastique
Modèle Modèle complet de sentinelle Alpha