Learn More
Skytec™ Masque demi-visage réutilisable Alpha Sentinel Premium
Code produit 30242993 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30242993 L 1 pièce
30242991 S 1 pièce
30242978 M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30242993 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur ASRAS0001BH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.49€
    32.45€ / 1 pièces
    Économisez 15.04€
    31% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Les demi-masques Alpha Sentinel sont conçus de manière ergonomique pour une protection, un confort et une compatibilité avec les EPI optimaux.
  • Bien équilibré et léger (140 g), il offre un confort optimal à celui qui le porte.
  • Disponible en trois tailles, offrant une coupe sur mesure, un confort et un ajustement exceptionnels pour tous les employés
  • Harnais de tête entièrement réglable, offrant un ajustement et un réglage faciles, avec un maintien robuste et fiable lors de son utilisation.
  • Sa forme discrète maximise le champ de vision et assure une compatibilité exceptionnelle avec les autres EPI.
  • Les filtres Alpha Sentinel sont équipés d'une connexion simple qui s'enclenche facilement en position.
  • La sangle élastique de qualité supérieure assure un maintien sûr et confortable du masque.
  • La grande valve d'expiration réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité, offrant une faible résistance respiratoire
  • Facile à nettoyer et à entretenir, avec des pièces de rechange disponibles.
  • Adaptateur d'ajustement facial quantitatif disponible
  • Les respirateurs sont fournis avec des couvercles de contrôle d'étanchéité utilisés par l'utilisateur, qui servent également de dispositifs de rétention des particules pour les filtres combinés.
Spécification
Certifications/Conformité CE, UKCA, EN140
Couleur Noir
Jetable Réutilisable
Type de filtre HEPA, Combinación de vapor orgánico/gas ácido/HEPA, Multigas/HEPA
Matériau Élastomère thermoplastique
Type de produit Demi-masque respiratoire
Dimensions L
Avec soupape d’expiration Oui
Matériau du masque Élastomère thermoplastique
À utiliser avec (application) Depende del filtro: Eliminación de residuos tóxicos, corte y fundición de metales, industria aeroespacial, petroquímica
À utiliser avec (équipement) Filtres sentinelles alpha
Matériau du harnais Élastomère thermoplastique
Type de harnais Norme
Sans latex Oui
Matériau du serre-tête Polyester
Modèle Demi-masque pour le sentinelle Alpha
Sangle de cou Polyester
Quantité 16/Pk.