Learn More
Ansell Gants en nitrile réutilisables Alphatec™ 37-210 avec technologie UltraGrip™
Artikelnummer. p-7215015 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
12 paires
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16865200
Marke: Ansell 37210070
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La technologie UltraGrip™ offre une préhension innovante grâce au diamant en relief sur la surface du gant pour des capacités de préhension améliorées dans des conditions humides et huileuses.
  • Gants en nitrile réutilisables conçus spécifiquement pour la transformation et la manipulation des aliments
  • Le motif diamant en relief améliore les capacités de préhension dans des conditions humides ou huileuses
  • Les gants maintiennent la flexibilité et la dextérité, même à basse température
  • Utilisez seul ou comme gant extérieur sur les revêtements thermiques ou gants résistants aux coupures
  • La formulation sans latex ne présente aucun risque d’allergie de type 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Couleur Bleu
Jetable Non
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Dimensions 7
Épaisseur (impériale) 8 mil
Norme EN388 3001X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKT
Séries 37-210
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt