Learn More
Ansell Gants en nitrile résistants aux liquides Alphatec™ 37-220 avec technologie UltraGrip™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
12 paires
Description
- Gants en nitrile réutilisables conçus spécifiquement pour la transformation et la manipulation des aliments
- Le motif diamant en relief améliore les capacités de préhension dans des conditions humides ou huileuses
- Les gants maintiennent la flexibilité et la dextérité, même à basse température
- Utilisez seul ou comme gant extérieur sur les revêtements thermiques ou gants résistants aux coupures
- La formulation sans latex ne présente aucun risque d’allergie de type 1
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 374:2004 résistant aux produits chimiques, EN 420:2003 + A1:2009, conforme à REACH |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Non |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | 7 |
| Épaisseur (impériale) | 8 mil |
| Norme EN388 | 2001X |
| Afficher plus |