Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (ex-ChemTek™ 38-612) Code produit.: 15886932
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (ex-ChemTek™ 38-612)
Code produit. p-7146537 Tous les produits Ansell Produits
8, 1 paire
Code nomenclature Nacres: HA.01
Click to view available options
Dimensions:
8
9
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15886932
Marque: Ansell™ 38612080
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protection maximale contre les produits chimiques dangereux
  • La gamme AlphaTec™ 38-612 offre la meilleure résistance aux produits chimiques les plus agressifs, sans compromettre la dextérité ou le confort.
  • Les gants AlphaTec™ 38-612 offrent une protection contre les hydrocarbures aliphatiques, halogénés et aromatiques et contre les acides minéraux concentrés.
  • Les gants AlphaTec™ 38-612 sont très flexibles et assurent une excellente dextérité. Conçus pour être confortables, avec une forme ergonomique naturelle et incurvée et une sensation douce, ils s’enfilent facilement et offrent une bonne préhension.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 1
Chlorinated No
Style de coupe À bord roulé
Applications Industrial
Coating Material Polymère de viton / butyle
Couleur Noir
Finition externe Lisse
Latex Free Oui
Matériau Polymère de butyle
Type de produit Butyl Gloves
Dimensions 8
Épaisseur (impériale) 0.0118 in.
Épaisseur (métrique) 0,3 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi only
Type de manchette de gant Beaded
Grip Design Smooth
Doublure Unlined
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 300 mm
Nom du produit
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (ex-ChemTek™ 38-612) >