Learn More
Ansell Gants en nitrile revêtus de coton Interlock ALPHATEC™ 39-124
Code produit. 12600892 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
9
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 12600892
Marque: Ansell 39124090
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants en nitrile renforcé revêtus de coton offrent une protection mécanique et chimique robuste pour une grande variété d’environnements de travail.
  • Protection contre les liquides et les produits chimiques
  • Offre un confort optimal pour une utilisation avec des tâches durables
  • Dextérité améliorée pour des niveaux élevés de préhension en milieu humide ou sec
Applications :
  • Ajustements de composants de pièces de panneaux
  • Application de finition à des matériaux, produits
  • Assemblage et démontage d’équipements
  • Réparation et maintenance d’équipements
  • Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
  • Changement d’huile, de fluides ou de filtre
  • Support et maintenance de lignes de production
Compliance
Conforme aux normes ANSI A1 (niveau de coupe) et ANSI 4 (niveau d’abrasion) ; EN 374, EN 388, EN 407; FDA 510(k).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications/Conformité FDA 21 CFR 177.2600
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III, EN ISO 374
Chlorinated Non
Applications Industrial
Couleur Vert
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finger Thickness (English) 0.0528 in.
Finger Thickness (Metric) 1.34 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0528 in.
Palm Thickness (Metric) 1.34 mm
Type de produit Chemical-resistant Gloves
Dimensions 9
Épaisseur (impériale) 0.0528 in.
Épaisseur (métrique) 1.34 mm
Norme EN388 EN 388:4111B, EN 388:4111
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
À utiliser avec (application) Transport de produits chimiques et installations chimiques, traitement chimique, raffinage de pétrole et produits pétrochimiques, nettoyage et dégraissage, exposition aux produits chimiques, solvants, liquides dangereux, ciments de PVC ou à de l’eau stagnante, travaux de maintenance et d’entretien
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Rugueux
Matériau de revêtement Maille Interlock / coton
Doublure Doublés
Modèle 39-124 9 217806
Séries AlphaTech™ 39-124
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35 cm