Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en néoprène Alphatec™ série 55-305
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
1 paire
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- Protection physique renforcée contre les abrasions et bonne protection contre les coupures
- L’épaisseur du milieu augmente la dextérité, ce qui améliore la capacité de manipuler des objets
- Résistant aux allergies de type I
- Non revêtu pour un nettoyage efficace
Applications :
- Biotechnologies
- Mélange de liquides
- Recherche chimique et médicale
- Manipulation de produits chimiques
- Industrie chimique
- Mélange / manipulation / transfert / versement de produits chimiques
- Produits pharmaceutiques
- Manipulation de produits : chimiques / biologiques
- Applications de protection des produits
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 420:2003, A1:2009 et EN 388:2003, EN 374:2004 |
| Applications | Laboratory |
| Couleur | Noir |
| Finition externe | Lisse |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Néoprène |
| Type de produit | Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques |
| Dimensions | 10 |
| Épaisseur (métrique) | 0,51 mm |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Afficher plus |