Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en nitrile AlphaTec™ série 57-435
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- Dotés de la technologie Ansell Grip™ pour un contrôle optimal lors de la manipulation d’objets huileux ou humides
- Force requise moindre sur les objets glissants, réduisant ainsi la fatigue dans les mains et les bras
- Offre une flexibilité et une dextérité améliorées grâce à l’enveloppe en nitrile doublée de coton et à la forme ajustée effet seconde peau, qui resserre l’ajustement au niveau de la paume
- Possède une enveloppe de 6 mil efficace contre les dérivés d’hydrocarbures, les bases d’alcool, de nombreux solvants et esters
- Offre une protection supérieure contre les accrocs, les perforations et l’abrasion pour une utilisation à long terme
- La manchette pliable permet d’éviter que des gouttes ne glissent jusqu’à l’avant-bras, tandis que la manchette extralongue protège jusqu’à la partie supérieure de l’avant-bras de l’utilisateur
Applications :
- Manipulation de produits chimiques
- Produits pétrochimiques
- Caoutchouc et additifs en caoutchouc
- Manipulation de pièces métalliques recouvertes de liquide
- Maintenance des outils industriels
- Manipulation d’huiles usagées
- Traitement des déchets et des eaux
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | EN 374, EN 388:2003 4001 |
| Applications | Industrial |
| Couleur | Vert, Gris |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques |
| Dimensions | 7 |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Matériau de revêtement | Floc de coton |
| Type d’emballage | 12 paires / polysac, 6 sachets / carton, 72 paires / carton |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction