Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-530
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
6 paires
Description
- Gants de protection aux liquides et chimiques
- Intègre la technologie révolutionnaire Ansell Grip Technology™ pour permettre aux utilisateurs de manipuler des objets humides ou huileux avec moins de force de préhension et plus de contrôle
- La combinaison unique de résistance chimique et d’adhérence à l’épreuve des liquides, ainsi que la flexibilité et la dextérité, en font le choix logique lors de l’utilisation de produits chimiques
- Protection chimique fiable pour une sécurité accrue des utilisateurs
- La technologie de préhension brevetée Ansell Grip Technology™ veille à ce que le revêtement en polymère ne pénètre pas dans la doublure pendant la fabrication
- Le revêtement est donc cohérent et sain, ce qui réduit considérablement la probabilité de fuites chimiques sur la peau
- Les modèles AlphaTec™ avec revêtement en nylon blanc sont recommandés pour les applications intérieures, tandis qu’avec revêtement en acrylique noir est recommandé pour les applications extérieures
Applications :
- Application de scellants, retouche
- Peinture du corps incluant l’inspection de surface
- Changement d’outils et de matrices
- Manipulation des outils d’application et de nettoyage
- Chargement et déchargement d’équipements de traitement
- Travail des métaux et opérations d’assemblage
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou lignes et procédé de production de BTX par craquage
- Peinture
- Outils ou robots de peinture ou de nettoyage
- Transfert de liquides et de solides entre des récipients et des cuves et des équipements de traitement
- Entreposage de matières premières
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177-2600 |
| Applications | Industrial |
| Couleur | Noir, Rouge |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | 9 |
| Épaisseur (impériale) | 13 mil |
| À utiliser avec (application) | Transport de produits chimiques et installations chimiques, traitement chimique, raffinage de pétrole et produits pétrochimiques, nettoyage et dégraissage, exposition aux produits chimiques, solvants, liquides dangereux, ciments de PVC ou à de l’eau stagnante, travaux de maintenance et d’entretien |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Afficher plus |