Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-530W
Code produit. 12649741 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
6 paires
Code produit. Dimensions unitSize
12649741 10 6 paires
12659741 11 6 paires
12669741 7 6 paires
12679741 8 6 paires
12689741 9 6 paires
5 options
Code produit. 12649741
Marque: Ansell™ 58535W100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Recommandée pour les applications en extérieur. Permettent aux utilisateurs de manipuler des objets humides ou huileux avec moins de force de préhension et plus de contrôle. La technologie brevetée Ansell Grip Technology™ garantit que le polymère de revêtement ne pénètre pas dans la doublure pendant la fabrication pour éviter toute fuite chimique possible sur la peau.
  • Le revêtement en polymère de nitrile protège contre les fuites de produits chimiques pouvant entrer en contact avec la peau
  • Adaptés aux applications intérieures
  • Doublure en nylon
  • Manchette de gants
  • Vert marin, gris anthracite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Matériau de la manchette Nitrile
Applications Industrial
Coating Material Nitrile
Couleur Vert, Gris
Latex Free Yes
Matériau Nitrile
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 10
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Nylon blanc
Quantité 6 paires
Résistant à Résistance chimique
Séries 58-535 W