Description
- Le revêtement en polymère de nitrile protège contre les fuites de produits chimiques pouvant entrer en contact avec la peau
- Adaptés aux applications intérieures
- Doublure en nylon
- Manchette de gants
- Vert marin, gris anthracite
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Nitrile |
| Matériau de la manchette | Nitrile |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Vert, Gris |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants pour immersion |
| Dimensions | 9 |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Afficher plus |