Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-530W
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
6 paires
Description
- Le revêtement en polymère de nitrile protège contre les fuites de produits chimiques pouvant entrer en contact avec la peau
- Adaptés aux applications intérieures
- Doublure en nylon
- Manchette de gants
- Vert marin, gris anthracite
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Nitrile |
| Matériau de la manchette | Nitrile |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Green |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 0.037 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.95 mm |
| Type de produit | Gants pour immersion |
| Afficher plus |