Learn More
Ansell™ Gants pour boîtes isolantes AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602
Code produit. 15506244 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
9.5
11
Taille du port (métrique):
203 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15506244
Marque: Ansell™ 85600110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le système de détection des brèches à double couche comprend un matériau blanc unique sur une doublure noire. Les gants pour boîtes isolantes Ansell™ AlphaTec™ offrent un confort et une protection accrus dans les zones critiques.
Gants en caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène) pour boîtes isolantes fabriqués à partir d’un matériau blanc de première qualité approuvé par la FDA, avec doublure noire pour détection des brèches.
  • Catégorie III, EN 374 AKL, EN 374, EN 388\3100
  • Applications idéales : électronique, produits pharmaceutiques
  • Matériau de haute qualité, conforme à la norme FDA CFR 21
  • Conçus pour les stérilisations répétées à l’autoclave (jusqu’à 50 stérilisations), réduisant ainsi le nombre de changements de gants requis
  • Confortables et souples, avec une grande sensibilité
  • Résistants aux solutions de peroxyde d’hydrogène et aux produits chimiques désinfectants courants
  • Résistent au vieillissement lié à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
  • Résistent à des températures allant jusqu’à 130°C pour les stérilisations répétées
  • Sans halogène : conviennent à l’élimination par incinération
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Matériau EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène)
Type de produit Isolator, RABS Gloves
Dimensions 11
Temperature (Metric) Max 130°C
Épaisseur (impériale) 0.020 in.
Épaisseur (métrique) 0,5 mm
À utiliser avec (application) Pharmaceutique, électronique
Grip Design Smooth
Type d’emballage Case
Taille du port (métrique) 203 mm
Résistant à Solutions de peroxyde d’hydrogène et produits chimiques désinfectants courants
Séries 85-600
Longueur (métrique) 800 mm