Learn More
Ansell AlphaTec 87-029
Code produit. 17671026 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 17671026
Marque: Ansell 87029090
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
AlphaTec 87-029 est un gant en caoutchouc naturel léger à doublure en nylon à maille.
  • Bonne prise en main dans les environnements humides et secs, grâce à la finition rugueuse.
  • Doublure sans coutures en polyamide - Revêtement en latex de caoutchouc naturel au niveau de la main, revêtement lisse sur la manchette.
  • NQA 1,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE 0493|EN ISO 374-1:2016|EN 374:2003||EN 388:2016|EN 388:2003|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 374-5:2016|EN407:2020 |Type de denrées alimentaires : Caoutchouc|Catégorie III|Conformes REACH
Accelerator Free No
Applications Industrie
Couleur Bleu
Jetable Non
Finition externe Rough
Finger Thickness (English) 0.06 in.
Finger Thickness (Metric) 1.52 mm
Latex Free Non
Matériau PA
Palm Thickness (English) 0.059 in.
Palm Thickness (Metric) 1.50 mm
Poudré Powder Free
Type de produit Gants industriels
Dimensions 9
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (impériale) 0.059 in.
Épaisseur (métrique) 1.50 mm
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 300 mm