Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell Gants en latex résistant aux produits chimiques et lourds AlphaTec™ 87-063 avec diamant en relief
Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensions:
10,5
7,5
8,5
9,5
Pakningsstørrelse:
12 paires
Beskrivelse
- Les gants en latex sont revêtus 100 % coton pour un plus grand confort utilisateur
- Conception à poids lourd avec manchette étendue pour une protection supplémentaire
- Manchette à bord roulé pour une plus grande résistance aux déchirures et un enfilage plus facile
- L’épaisseur des gants de 0,75 mm assure une protection chimique et mécanique
- Le motif picot en relief sur les paumes et les doigts pour une meilleure préhension d’éléments humides et secs
- AQL 0,65
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Couleur | Jaune |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Matériau | Latex |
| Dimensions | 7,5 |
| Épaisseur (impériale) | 30 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,75 mm |
| Norme EN388 | 3110A |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AKLNPT |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion