Learn More
ANSELL™ AlphaTec™ Nitrile Gloves
Code produit. 17923522
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 17923522
Marque: ANSELL™ 37300080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
All day comfort at exceptional value with these 0.20 mm thick nitrile gloves.
  • 8 mil or 0.2 mm thickness allows dexterity and tactility without a loss of durability
  • NBR offering protection against light acids, greases, oils, and liquids
  • Engineered fit to allow optimum balance of fit and flexibility both on its own or as an over glove
  • The latex-free formulation of these gloves presents no risk of Type 1 allergies
  • Long cuff extends to the forearm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 0
Certifications / conformité (Europe) EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, ISO 18889:2019
Chlorinated No
Applications Industrial
Couleur Vert
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Type de produit Chemical-resistant Gloves
Dimensions 8
Épaisseur (impériale) 7,9 mil
Épaisseur (métrique) 0.2 mm
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Lozenge
Doublure Unlined
Longueur (impériale) 12.2 in.
Longueur (métrique) 310 mm