missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALS2CR11 Mouse anti-Human, Clone: OTI7A8, lyophilized, TrueMAB™

Code produit 17611872
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17611872 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17611872 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur CF811585

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

ALS2CR11 has 2 isoforms of the human protein that are produced by alternative splicing. An autosomal recessive form of juvenile amyotrophic lateral sclerosis was originally mapped to a region of chromosome 2 that includes this gene. The encoded protein contains a calcium-dependent membrane targeting C2 domain. This domain is often found in proteins that are involved in membrane trafficking and signal transduction.

Spécification

Antigène ALS2CR11
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI7A8
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Expression C2CD6
Numéro d’ordre du gène Q53TS8
Alias de gène ALS2CR11
Symboles de gène(s) C2CD6
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 307-623 of human ALS2CR11 produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 151254
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Lyophilized
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.