Learn More
Aalborg™ Cadre du débitmètre en aluminium pour débitmètre modèle P 150 mm
Le cadre de débitmètre en aluminium d’Aalborg™ pour débitmètre modèle P 150 mm est destiné à être utilisé avec des débitmètres à tube unique, qui sont disponibles avec des vannes intégrées.
Marque: Aalborg™ P11A2-BA0
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Les tubes de mesure guidés par nervure ou cannelés facilitent les mesures stables et précises
- Loupe intégrée à la protection avant pour améliorer la résolution de la mesure
- Interchangeabilité des tubes à débit et des flotteurs
- Les tubes à débit sont faciles à installer et à changer
- Les tubes à débit en verre ne peuvent pas tourner pendant la phase de serrage de la procédure d’assemblage
- Compatibilité chimique
- Montage sur panneau simplifié
- Cadre pour débitmètre modèle P
Spécification
Débitmètre modèle P à tube unique | |
Débitmètre alu | |
150 mm |