Learn More
Fisherbrand™ Tiges en alliage d’aluminium
Environ 13 mm de diamètre.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.22400kg
Description
- Disponible en plusieurs longueurs
- Excellent pour construire des statifs de laboratoire
Spécification
Alliage d’aluminium | |
400 mm | |
Tige |