Learn More
Sulfate de potassium d’aluminium dodécahydraté, + de 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum potassium sulfate dodecahydrate |
| Point de fusion | 92°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 2.5 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.0 to 102% (Complexometry) |
| Formule linéaire | AlK(SO4)2·12H2O |
| Merck Index | 15, 354 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 140g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,insoluble in alcohol |
| Poids de la formule | 474.39 |
| Afficher plus |