Learn More
Sulfate de potassium d’aluminium, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7077768 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
Code produit. 15572353
Marque: Thermo Scientific Acros 458990010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10043-67-1 | AlKO8S2 | 258.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-67-1
Formule moléculaire AlKO8S2
Poids moléculaire (g/mol) 258.21
Clé InChI GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J
Synonyme potassium alum, potash alum, aluminum potassium sulfate, potassium aluminum sulfate, burnt potassium alum, aluminum potassium disulfate, exsiccated alum, alum potassium, burnt alum, aluminum potassium alum
CID PubChem 24856
ChEBI CHEBI:86463
Nom IUPAC aluminium ; potassium ; disulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 200.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum potassium sulfate
Point de fusion 92.0°C
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C).
Poids de la formule 258.21
Pourcentage de pureté ≥90% (Complexometry)
Qualité Pures
Perte à la dessiccation 1% max.