Learn More
Aluminum, 99.9%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit. 15672810 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15672810
Marque: Honeywell Research Chemicals 266523250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Reagent Grade, beads, 5-15 mm, 99.9% trace metals basis
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 2460°C
Nom chimique ou matériau Aluminum
Point de fusion 660.37°C
CAS 7429-90-5
Forme physique Beads
Quantité 250 g
Formule moléculaire Al
Numéro MDL MFCD00134029
Numéro UN UN3077
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
Nom IUPAC aluminium
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Poids de la formule 26.98g/mol
Pourcentage de pureté 99.9% (trace metals basis)
Qualité ReagentPlus
Température d’allumage 1400°F
Conditionnement Flacon poly
Aspect Beads
Densité 2.7g/mL at 25°C