Learn More
Bromure d’aluminium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le bromure d’aluminium agit comme un acide de Lewis fort et est utilisé dans les réactions promues par l’acide de Lewis telles que les ouvertures de cycles époxydiques. Il est utilisé comme catalyseur pour la réaction d’alkylation de Friedel-Crafts. Il est également utilisé dans les réactions de bromation et d’isomérisation en synthèse organique. Il est également utilisé dans la réaction de polymérisation pour préparer le poly(o-xylène) à partir du benzocyclobutène.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 265°C |
| Nom chimique ou matériau | Aluminum bromide |
| Point de fusion | 97.5°C |
| Couleur | Orange à blanc |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Informations sur la solubilité | Reacts with water violently,soluble in alcohol,carbon disulfide,ether.Slightly soluble in methanol,diethyl ether and acetone. |
| Poids de la formule | 266.71 |
| Odeur | Pungent |
| Afficher plus |