Learn More
Sperian™ Filtres RD40 en aluminium Honeywell™
Description
- Corps en aluminium pour une résistance optimale
- Faible résistance respiratoire
- Disponible en modèles permettant d’assurer une protection contre les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimique
Spécification
Spécification
| Type de cartouche | Canister |
| Certifications/Conformité | Déclaration de conformité E.C. - EPI de catégorie 3, Assurance de la qualité- ISO 9001 / 2000, Numéro de certificat CE- 7549 A/12/23 PSA, Attestation CE- Attestation CE, Numéro d'attestation CE- 7549 A/12/23 PSA, Certifications- EN 14387, EN 12941, |
| Type de connexion | RD40 |
| Matériau | Alliage en aluminium avec couvercle en PE activé et imprégné de charbon |
| Type de produit | ALU RD40 A2B2E2K2 |
| À utiliser avec (application) | Protection respiratoire contre les nombreux gaz, vapeurs et/ou particules dangereuses dans de nombreuses applications |
| À utiliser avec (équipement) | Masque complet équipé d’un connecteur Rd40 |
| Modèle | Modèle A2B2E2K2RD |
| Quantité | 1 de chaque |