Learn More
Carbure d’aluminium, + 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391569
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11391569
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014038.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1299-86-1 | C3Al4 | 143.96 g/mol
Aluminum carbide is used as an abrasive material for cutting tools. It is also used to reduce metal oxides and to prepare aluminum nitride and methane. It and also finds use in metallurgy. Further, it acts as a catalyst and a drying agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1299-86-1
Formule moléculaire C3Al4
Poids moléculaire (g/mol) 143.96
Numéro MDL MFCD00003425
Clé InChI CAVCGVPGBKGDTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum carbide, 1,3,5,7-tetraaluminahepta-3,4-dien-1,6-diyne, aluminum carbide,al4c3, al4c3 aluminum carbide, aluminum carbide, al4c3, aluminum carbide, powder, ∼325 mesh
CID PubChem 16685054
Nom IUPAC Alumanylidyneméthyl(alumanylidyneméthylalumanylideneméthylidene)alumane
SMILES [Al]#C[Al]=C=[Al]C#[Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum carbide
Point de fusion 2100°C (>2200° (decomposition))
Couleur Gris
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1394
Merck Index 14,335
Informations sur la solubilité Soluble in dilute hydrochloric acid.
Poids de la formule 143.96
Pourcentage de pureté ≥99%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.36 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum carbide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .