Learn More
Chlorure d’aluminium, poudre jaune à grise, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381649
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 11381649
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012298.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
It is used as a catalyst for Friedel-Crafts acylation and alkylation of aromatic compounds. It is one of the most commonly employed Lewis acids for a wide variety of organic transformations. It catalyzes the ene reaction, polymerization, and isomerization reactions. For example, it can be used to synthesis ethyl benzene which is a precursor for producing polystyrene. It can be used for producing dodecylbenzene, a key intermediate for detergents. It is useful in the production of anthroquinone, the presursor for dyestuffs. It is used in the synthesis of bis(arene) metal complexes, through Fischer-Hafner synthesis. Gattermann-Koch reaction employs aluminum chloride for introducing formyl group onto aromatic rings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-70-0
Formule moléculaire AlCl3
Poids moléculaire (g/mol) 133.33
Numéro MDL MFCD00003422
Clé InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nom IUPAC trichlorure d’aluminium(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum chloride
Point de fusion 190° (sublimation)
Couleur Gris à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
Poids de la formule 133.34
Qualité Réactif
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.44
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .