Learn More
Hexahydrate de chlorure d’aluminium, 99 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. p-7120138 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 15632350
Marque: Honeywell Research Chemicals 237078100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-13-6
Formule moléculaire AlCl3H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.42
Numéro MDL MFCD00149134
Clé InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Chloride Hexahydrate
Couleur Blanc
pH 2.5 to 3.5 at 20°C
Quantité 100 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC trichlorure d’aluminium(3+) hexahydraté
Poids de la formule 241.43g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystals or Crystalline Chunk(s) or Chunk(s) or Solid
Tension de vapeur 1mmHg (100°C)
Densité 2.4g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Aluminium chloride-6-hydrate