Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar isolés cylindriques
Pour le stockage et l’isolation de produits sensibles à la température tels que la neige carbonique, l’azote liquide et d’autres fluides frigorigènes. Les flacons Dewar isolés cylindriques Dewar Isotherm KGW™ présentent une conception robuste en verre borosilicaté 3.3.
Marque:  KGW Isotherm™ 1023
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Code produit. 10067890
  • 131.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-04-2023
Description
  • Manipulation facile
  • Refroidissement de petits échantillons
  • Entièrement argenté en série
  • Applications flexibles en laboratoire
  • Disponible avec ou sans poignée latérale
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
300 ml
240 mm
Refroidissement de petits échantillons, stockage d’azote liquide, de glace carbonique, d’autres liquides de refroidissement et comme flacon isolant
Bleu
47mm
Sans poignée latérale
190mm
72mm
Clips à ressort