Learn More
Thermo Scientific™ Finition et couvercle en aluminium, fond plat et côtés droits, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific™ 039080.UD
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11333468
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Ambient temperatures
Aluminum
Dish and Cover
25 mm
Plat
Fond plat et côtés droits
6/Pk.
76 mm