Learn More
Eppendorf™ Rotors à angle fixe en aluminium
Utilisez ces rotors pour de nombreuses applications. Les rotors à angle fixe en aluminium Eppendorf™ sont idéals pour les laboratoires biologiques et moléculaires.
Marque: Eppendorf™ 5820715006
2393.30 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 3.50000kg
Description
- Choix de quatre rotors
- Le rotor standard accueille des tubes de 1,5 ml/2,0 ml
- Les barrettes PCR* ainsi que les kits et colonnes de centrifugation peuvent être centrifugés dans le rotor adéquat
Spécification
Aluminium | |
6 x 15 / 50 mL | |
12 100 tr/min |
Rotor à angle fixe | |
20 130 x g |