Learn More
Hydroxyde d’aluminium, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15612420 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
25g
2kg
500g
Code produit. 15612420
Marque: Honeywell Research Chemicals 23918625G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21645-51-2
Formule moléculaire AlH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 78.00
Numéro MDL MFCD00003420
Clé InChI WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Hydroxide
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Formule linéaire Al(OH)3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 78g/mol
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 2.42g/cm3