Learn More
Welch™ Centrage intérieur KF en aluminium avec joint torique Viton
Conçu pour une utilisation avec les pompes à vide rotatives à palettes CRVpro. Les bagues de centrage internes KF en aluminium Welch Ilmvac™ sont dotées d’un joint torique en fluoroélastomère remplaçable.
Marque: Welch™ 701095
Code nomenclature Nacres: VA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Bague de centrage en acier inoxydable avec joint torique Viton
- Joint torique en fluoroélastomère remplaçable
- Les ensembles de bagues de centrage sont placés entre deux brides ISO avec des diamètres extérieurs correspondants
- La partie la plus large de la bague de centrage repose à l’intérieur d’une rainure du localisateur de bague (bride obturatrice) ou d’un contre-alésage (bride alésée) sur la bride Kwik-Flange™
- Le joint torique repose sur la surface polie plate à l’extérieur de la rainure du localisateur ou du contre-alésage
Spécification
Séparateur 40 DN | |
Aluminium | |
1 unité | |
Centrage intérieur KF |