Learn More
Bochem™ Pot de laboratoire en aluminium avec couvercle
Marque: Bochem™ 8567
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
3 l | |
200 mm | |
Pot de laboratoire | |
Avec couvercle |
Oui | |
Aluminium | |
120 mm |