Learn More
Bochem™ Pot de laboratoire en aluminium avec couvercle
Marque: Bochem™ 8568
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
Pot de laboratoire | |
Aluminium | |
140 mm |
5,2 L | |
240 mm | |
Couvercle |