Learn More
Wessington Cryogenics™ Boîte à sec d’azote liquide en aluminium
Marque: Wessington Cryogenics™ IC4VS
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Dewar pour transport à sec• Pour transport routier
• Jusqu'à 6790 paillettes de 0,5mL
• Transport d'échantillons sans risque
• D'écoulement grâce à un absorbant qui
• Fixe l'azote liquide
• Isolation par le vide, couvercle verrouillable
• Non conforme aux normes IATA
• Dewar à sec complet
• Inclus avec un canister diamètre 44mm, longueur 279mm. Capacité de stokage 300 paillettes 0,5mL en gobelets ou 30 tubes 2mL 1canister
Spécification
523 mm | |
Boîte, couvercle verrouillable | |
9,7 kg | |
Boîte à sec d’azote liquide | |
4 l |
Couvercle de verrouillage | |
Vétérinaire, agricole, banques de sperme, banques de sang, laboratoires de recherche | |
Aluminium | |
1/boîte |