Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente multi-niveaux en aluminium
Fabriqué en aluminium, il convient à l’échantillonnage de poudres, de granulés et même de poudres légèrement cohésives. L’échantillonneur à fente multi-niveaux en aluminium Sampling Systems™ permet de prélever un échantillon de coupe transversale de grand volume à partir d’un récipient.
253.00€ - 352.00€
Spécification
Matériau | Aluminium |
---|---|
Description | Échantillonneur à fente |
Diamètre (métrique) externe | 50 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15849221
|
Sampling Systems™
1210J-1500 |
1,7 L | 5 fentes | 1500 mm |
283.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15859221
|
Sampling Systems™
1210J-2500 |
2,9 L | 7 fentes | 2500 mm |
352.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15869221
|
Sampling Systems™
1210J-900 |
880 mL | 3 fentes | 900 mm |
253.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En aluminium
- Section transversale (échantillon composite)
- Convient au prélèvement d’échantillons de grand volume
- Les échantillonneurs en aluminium ne conviennent pas aux produits GMP
Spécification
Aluminium | |
Échantillonneur à fente | |
50 mm |