Learn More
Oxyde d’aluminium, phase alpha, 99,997 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15407505
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 15407505
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 047261.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2980°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2045°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,356
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids de la formule 101.96
Pourcentage de pureté 99.997%
Odeur Odorless
Densité 3.965 g/mL