Learn More
Oxyde d’aluminium, phase alpha, phase gamma, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372498
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11372498
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014558.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
It is used in stainless steel coating and in microwave applications. It is used as an adsorbent, desiccating agent, grinding or blending agent, abrasive agent and catalyst, and in the manufacture of dental cements and refractories. Industrial applications include electrical and electronic products, metal Products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2045°C
Note relative au nom alpha-phase, gamma-phase
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,356
Informations sur la solubilité Water insoluble. Soluble in hexane,toluene.
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
Poids de la formule 101.96
Pourcentage de pureté 99.99%